Learn More
1-Descarboxy Ketorolac, TRC
Código de producto. 30136631
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
20 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
20 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136631 50 mg 50 miligramos
30132926 20 mg 20 miligramos
17921225 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136631 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28943550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 113502-55-9
Fórmula molecular C14 H13 N O
Peso molecular (g/mol) 211.26
Sinónimo Phenyl(2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-5-yl)methanone, Ketorolac Trometamol Imp. I (EP)
Nombre IUPAC 6,7-dihidro-5H-pirroliza-3-il(fenil)metanona
SMILES O=C(c1ccccc1)c2ccc3CCCn23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl(2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-5-yl)methanone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H13NO/c16-14(11-5-2-1-3-6-11)13-9-8-12-7-4-10-15(12)13/h1-3,5-6,8-9H,4,7,10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.0997
Porcentaje de pureza >95%