Learn More
1-Descarbamoil-2-carbamoil Metocarbamol, TRC
Código de producto. 30009733
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009733 100 mg 100 miligramos
30008152 10 mg 10 miligramos
30008218 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009733 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD288890100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10488-39-8
Fórmula molecular C11H15NO5
Peso molecular (g/mol) 241.24
Sinónimo 3-(2-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol 2-Carbamate, 1-(Hydroxymethyl)-2-(o-methoxyphenoxy)carbamic Acid Ethyl Ester, 1-Hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propan-2-yl carbamate
Nombre IUPAC [1-(hidroximetil)-2-(2-metoxifenoxi)etilocarbamato
SMILES COc1ccccc1OCC(CO)OC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Descarbamoyl-2-carbamoyl Methocarbamol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO5/c1-15-9-4-2-3-5-10(9)16-7-8(6-13)17-11(12)14/h2-5,8,13H,6-7H2,1H3,(H2,12,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.095
Porcentaje de pureza >95%