Learn More
1-des(piperidina-3R-amino)-1-cloro-Alogliptina, TRC
Código de producto. 30353549
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30353549 100 mg 100 miligramos
30350412 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30353549 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC365470100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 865758-96-9
Fórmula molecular C13H10ClN3O2
Peso molecular (g/mol) 275.69
Sinónimo 2-[(6-Chloro-3,4-dihydro-3-methyl-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl)methyl]-benzonitrile, Alogliptin 6-Chloro Impurity
Nombre IUPAC 2-[(6-cloro-3-metil-2,4-dioxopirimidina-1-il)metil]benzonitrilo
SMILES CN1C(=O)C=C(Cl)N(Cc2ccccc2C#N)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(6-Chloro-3,4-dihydro-3-methyl-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl)methyl]-benzonitrile
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10ClN3O2/c1-16-12(18)6-11(14)17(13(16)19)8-10-5-3-2-4-9(10)7-15/h2-6H,8H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.0462