Learn More
Clorhidrato de 1-desoxinojirimicina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417829
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15417829 10 mg 10 miligramos
15427829 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15417829 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66458.MA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 73285-50-4 | C6H14ClNO4 | 199.631 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73285-50-4
Fórmula molecular C6H14ClNO4
Peso molecular (g/mol) 199.631
Número MDL MFCD00133247
Clave InChI ZJIHMALTJRDNQI-VFQQELCFSA-N
Sinónimo duvoglustat hcl, duvoglustat hydrochloride, deoxynojirimycin hydrochloride, 1-deoxynojirimycin hydrochloride, unii-0rn23c42qr, duvoglustat hydrochloride usan, +-1-deoxynojirimycin hydrochloride, moranoline hydrochloride, 1-deoxy-l-altronojirimycin hydrochloride
PubChem CID 13018787
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5S)-2-(hidroximetil)piperidina-3,4,5-triol;clorhidrato
SMILES C1C(C(C(C(N1)CO)O)O)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Deoxynojirimycin hydrochloride
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Beilstein 3563225
Información de solubilidad Soluble in water at 20mg/ml
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.64
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo