Learn More
(+)-1-Deoximanojirimicina, clorhidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15463889
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15463889 10 mg 10 miligramos
15453889 5 mg 5 miligramos
15473889 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15463889 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61277.MA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
Inhibidor selectivo de la a-manosidasa
Selective inhibitor of a-mannosidase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73465-43-7
Fórmula molecular C6H14ClNO4
Peso molecular (g/mol) 199.631
Número MDL MFCD00083611
Clave InChI ZJIHMALTJRDNQI-MVNLRXSJSA-N
Sinónimo DMJ; 1,5-Dideoxy-1,5-imino-D-mannitol hydrochloride
PubChem CID 11390018
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5R)-2-(hidroximetil)piperidina-3,4,5-triol;clorhidrato
SMILES C1C(C(C(C(N1)CO)O)O)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-1-Deoxymannojirimycin hydrochloride
Tipo (+)-1-Deoxymannojirimycin Hydrochloride
Forma física Polvo
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.6