Learn More
Clorhidrato de 1-desoxi-L-idonojirimicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Deoxy-L-idonojirimycin, Hydrochloride |
| CAS | 210223-32-8 |
| Fórmula molecular | C6 H13 N O4 . Cl H |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 3,4,5-Piperidinetriol, 2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride (1:1), (2S,3R,4R,5S)-, 3,4,5-Piperidinetriol, 2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride, (2S,3R,4R,5S)- (9CI), 1-Deoxy-L-ido-nojirimycin hydrochloride, 1-Deoxy-L-idonojirimycin hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO4.ClH/c8-2-3-5(10)6(11)4(9)1-7-3;/h3-11H,1-2H2;1H/t3-,4-,5+,6+;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.OC[C@@H]1NC[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2S,3R,4R,5S)-2-(hidroximetil)piperidina-3,4,5-triol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 199.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.0611 |