Learn More
1-Hidrocloruro de 1-Desoxi-L-altronojiricina, TRC
Código de producto. 30363762
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363762 1 mg 1 miligramo
30362785 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30363762 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2317501MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 355138-93-1
Fórmula molecular C6 H13 N O4 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 199.63
Sinónimo 3,4,5-Piperidinetriol, 2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride (1:1), (2S,3S,4R,5S)-, 3,4,5-Piperidinetriol, 2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride, (2S,3S,4R,5S)- (9CI), [2S-(2α,3β,4β,5α)]-2-(Hydroxymethyl)-3,4,5-piperidinetriol hydrochloride, (2S,3S,4R,5S)-2-(Hydroxymethyl)-3,4,5-piperidinetriol hydrochloride, L-Deoxyaltronojirimycin hydrochloride, 1-Deoxy-L-altronojirimycin hydrochloride
Nombre IUPAC (2S,3S,4R,5S)-2-(hidroximetil)piperidina-3,4,5-triol; Cloruro
SMILES Cl.OC[C@@H]1NC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Deoxy-L-altronojirimycin, Hydrochloride
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO4.ClH/c8-2-3-5(10)6(11)4(9)1-7-3;/h3-11H,1-2H2;1H/t3-,4-,5-,6+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.0611