Learn More
1-Desoxi-D-xilulosa (Solución acuosa, 1 M), TRC
Código de producto. 30348979
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30348979 5 mg 5 miligramos
30364879 10 mg 10 miligramos
30366657 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30348979 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2818805MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60299-43-6
Fórmula molecular C5H10O4
Peso molecular (g/mol) 134.13
Sinónimo 1-Deoxy-D-threo-2-pentulose, 1-Deoxy-D-threo-pentulose, 1-Deoxy-D-xylulose, D-1-Deoxyxylulose
Nombre IUPAC (3S,4R)-3,4,5-trihidroxipentano-2-uno
SMILES CC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Deoxy-D-xylulose
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O4/c1-3(7)5(9)4(8)2-6/h4-6,8-9H,2H2,1H3/t4-,5-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.0579