Learn More
Sal de amonio de 1-desoxi-1-(L-aspartil)-D-fructosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Deoxy-1-(L-aspartyl)-D-fructose Ammonium Salt |
| CAS | 31105-02-9 |
| Fórmula molecular | C10 H17 N O9 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (S)-1-Deoxy-1-[(1,2-dicarboxyethyl)amino]-D-fructose, 1-deoxy-1-[(1,2-dicarboxyethyl)amino]-fructose, D-1-Deoxy-1-[(L-1,2-dicarboxyethyl)amino]-fructose, 1-Deoxy-1-(L-aspartic acid)-D-fructose, 1-Deoxy-1-(L-aspartyl)-D-fructose, 1-N-L-Aspartic Acid 1-deoxy-D-fructose, Fructose-aspartic acid, N-(1-Deoxy-D-fructosyl)-L-aspartic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H17NO9/c12-3-6(14)9(18)8(17)5(13)2-11-4(10(19)20)1-7(15)16/h4,6,8-9,11-12,14,17-18H,1-3H2,(H,15,16)(H,19,20)/t4-,6+,8+,9+/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CN[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-[[(3S,4R,5R)-3,4,5,6-tetrahidroxi-2-oxohexil]amino]butanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 295.243 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 295.09 |