Learn More
1-Desoxo-1,2-deshidro-N-desbencil-N-terc-butiloxicarbonil Donepezilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Deoxo-1,2-dehydro-N-desbenzyl-N-tert-butyloxycarbonyl Donepezil |
| CAS | 1346600-41-6 |
| Fórmula molecular | C22H31NO4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H31NO4/c1-22(2,3)27-21(24)23-8-6-15(7-9-23)10-16-11-17-13-19(25-4)20(26-5)14-18(17)12-16/h11,13-15H,6-10,12H2,1-5H3 |
| SMILES | COc1cc2CC(=Cc2cc1OC)CC3CCN(CC3)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 4-[(5,6-dimetoxi-1H-inden-2-il)metil]piperidina-1-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 373.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 373.2253 |