Learn More
1-Decyne, TRC
Código de producto. 30354522
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30354522 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30354522 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22847850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Decyne
CAS 764-93-2
Fórmula molecular C10H18
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h1H,4-10H2,2H3
SMILES CCCCCCCCC#C
Nombre IUPAC 1 de diciembre de 2018
Peso molecular (g/mol) 138.25