Learn More
1-Decyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489103
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489103 5 g 5 g
11499103 25 g 25 g
11409113 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489103 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11171.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 764-93-2 | C10H18 | 138.254 g/mol
1-Decyne has been used to stabilize ruthenium nanoparticles by forming ruthenium-vinylidene interfacial bonds. It is also used as primary and secondary intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-Decyne se ha utilizado para estabilizar las nanopartículas de rutenio mediante la formación de enlaces interfaciales rutenio-vinilideno. También se utiliza como intermedios primarios y secundarios.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes. Almacenar de 0 a 6 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 764-93-2
Fórmula molecular C10H18
Peso molecular (g/mol) 138.254
Número MDL MFCD00009576
Clave InChI ILLHQJIJCRNRCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-decyne, decyne, octylacetylene, unii-ulr28gd98q, ulr28gd98q, decine, n-octylacetylene, deca-1-yne, acmc-209p3y
PubChem CID 12997
ChEBI CHEBI:87322
Nombre IUPAC dec-1-yne
SMILES CCCCCCCCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Decyne
Punto de fusión -44°C
Densidad 0.767
Punto de ebullición 174°C to 176°C
Temperatura de inflamación 50°C (122°F)
Olor Petrol-like
Índice de refracción 1.427
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Beilstein 1236372
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.26
Porcentaje de pureza 98%