Learn More
1-Decino, 98%
Código de producto. 15159253 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15159253 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10511861 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10402421 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15159253 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 223431000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 764-93-2 | C10H18 | 138,25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 764-93-2
Fórmula molecular C10H18
Peso molecular (g/mol) 138.25
Número MDL MFCD00009576
Clave InChI ILLHQJIJCRNRCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-decyne, decyne, octylacetylene, unii-ulr28gd98q, ulr28gd98q, decine, n-octylacetylene, deca-1-yne, acmc-209p3y
PubChem CID 12997
ChEBI CHEBI:87322
Nombre IUPAC 1 de diciembre de 2018
SMILES CCCCCCCCC#C
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Decyne
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -44.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.7600g/mL
Punto de ebullición 174.0°C
Temperatura de inflamación 48°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)7C≡CH
Índice de refracción 1.4260 to 1.4280
Cantidad 100 mL
Beilstein 01,I,122
Gravedad específica 0.76
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Decyne
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 3
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
RU– Solo para uso en investigación