Learn More
1-Decino, 98%
Código de producto. 10402421 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10402421 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10511861 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
15159253 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10402421 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 223430250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 764-93-2 | C10H18 | 138,25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 764-93-2
Fórmula molecular C10H18
Peso molecular (g/mol) 138.25
Número MDL MFCD00009576
Clave InChI ILLHQJIJCRNRCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-decyne, decyne, octylacetylene, unii-ulr28gd98q, ulr28gd98q, decine, n-octylacetylene, deca-1-yne, acmc-209p3y
PubChem CID 12997
ChEBI CHEBI:87322
Nombre IUPAC 1 de diciembre de 2018
SMILES CCCCCCCCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Decyne
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -44.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.7600g/mL
Punto de ebullición 174.0°C
Temperatura de inflamación 48°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)7C≡CH
Índice de refracción 1.4260 to 1.4280
Cantidad 25 mL
Beilstein 01,I,122
Gravedad específica 0.76
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Decyne
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
RU– Solo para uso en investigación