Learn More
Ácido 1-decilfosfónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348565
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11348565 1 g 1 g
11358565 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348565 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12019.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6874-60-8 | C10H23O3P | 222.265 g/mol
1-Decylphosphonic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is used in stabilizing dye-sensitized solar cell.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 1-decilfosfónico es una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. Se utiliza en la estabilización de la célula solar sensible al tinte.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6874-60-8
Fórmula molecular C10H23O3P
Peso molecular (g/mol) 222.265
Número MDL MFCD00015830
Clave InChI DZQISOJKASMITI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo decanephosphonic acid, phosphonic acid, decyl, 1-decanephosphonic acid, decyl-phosphonic acid, 1-decylphosphonic acid, n-decylphosphonic acid, phosphonic acid, p-decyl, decylphosphonicacid, n-decanephosphonic acid, acmc-1cuhv
PubChem CID 81309
Nombre IUPAC ácido decilfosfónico
SMILES CCCCCCCCCCP(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Decylphosphonic acid
Punto de fusión 100°C to 101°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Beilstein 1771572
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.27
Porcentaje de pureza 98%