Learn More
Ácido 1-decilborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11394326 1 g 1 g
11304336 5 g 5 g
11314336 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11394326 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19957.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 24464-63-9 | C10H23BO2 | 186.102 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24464-63-9
Fórmula molecular C10H23BO2
Peso molecular (g/mol) 186.102
Número MDL MFCD01074638
Clave InChI TUTSEMMBKGBUGD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-decylboronic acid, boronic acid, decyl, decylboranic acid, n-decaneboronic acid, n-, boronicacid, b-decyl, 1-decylboronic acid, ksc199m8d
PubChem CID 4186635
Nombre IUPAC ácido decilborónico
SMILES B(CCCCCCCCCC)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Decylboronic acid
Punto de fusión 86°C to 89°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1743934
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.1
Porcentaje de pureza 98%