Learn More
1-Decilamina, TRC
Código de producto. 30357165
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30357165 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30357165 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22692510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Decylamine
CAS 2016-57-1
Fórmula molecular C10 H23 N
Cantidad 10 g
Sinónimo Decylamine (6CI,8CI), 1-Aminodecane, 1-Decylamine, Caprylamine, Decanamine, Kemamine P 190D, Monodecylamine, NDA, n-Decylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C10H23N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-11H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCN
Nombre IUPAC decan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 157.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.183