Learn More
1-Clorhidrato de Decilamina, TRC
Código de producto. 30368202
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368202 100 mg 100 miligramos
30363545 250 mg 250 miligramos
30351061 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30368202 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD226930100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 143-09-9
Fórmula molecular C10H23N . HCl
Peso molecular (g/mol) 193.76
Sinónimo 1-Decanamine Hydrochloride, Decanamine Hydrochloride, Decylammonium Chloride, n-Decylamine Hydrochloride, n-Decylammonium Chloride
Nombre IUPAC decan-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.CCCCCCCCCCN
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Decylamine Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H23N.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11;/h2-11H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.1597