Learn More
Bromuro de (1-decil)trimetilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11378635 50 g 50 g
11368635 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378635 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12144.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2082-84-0 | C13H30BrN | 280.29 g/mol
(1-Decyl)trimethylammonium bromide is used in high performance liquid chromatography and in nuclear magnetic resonance. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de (1-decil)trimetilamonio se utiliza en la cromatografía líquida de alta resolución y en resonancias magnéticas nucleares. Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte. Es higroscópico en la naturaleza. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2082-84-0
Fórmula molecular C13H30BrN
Peso molecular (g/mol) 280.29
Número MDL MFCD00041973
Clave InChI PLMFYJJFUUUCRZ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo decyltrimethylammonium bromide, n,n,n-trimethyldecan-1-aminium bromide, n-decyltrimethylammonium bromide, trimethyldecylammonium bromide, n,n,n-trimethyldecylammonium bromide, n,n,n-trimethyl-1-decanaminium bromide, 1-decanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide, decyl trimethyl azanium bromide, fsm 20, decyl trimethyl ammonium bromide
PubChem CID 16388
ChEBI CHEBI:295756
Nombre IUPAC decil(trimetil)azanio; bromuro
SMILES [Br-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material (1-Decyl)trimethylammonium bromide
Punto de fusión 243°C to 245°C
Cantidad 50 g
Beilstein 3915222
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.3
Porcentaje de pureza 98%