Learn More
1-Deceno, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Decene |
| CAS | 872-05-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-Decene |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Fórmula molecular | C10 H20 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 1-Decene, 1-n-Decene, Dialen 10, Gulftene 10, Linealene 10, NSC 62122, Neodene 10, n-1-Decene, α-Decene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCC=C |
| Nombre IUPAC | dec-1-eno |
| Mostrar más |