Learn More
1-Decanoil-rac-glicerol, TRC
Código de producto. 30134271
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134271 2.5 g 2.50 g
30003976 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134271 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2126502.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2277-23-8
Fórmula molecular C13H26O4
Peso molecular (g/mol) 246.34
Sinónimo Decanoic Acid 2,3-Dihydroxypropyl Ester, (±)-1-Monodecanoin, (±)-Glyceryl 1-Monodecanoate, 1-Decanoylglycerol, 1-Monocaprin, 1-Monodecanoylglycerol, 2,3-Dihydroxypropyl Decanoate, Capric Acid alpha-Monoglyceride, Capryl Monoglyceride, Decanoic Acid 1-Monoglyceride, Decanoic Acid alpha-Monoglyceride, Glycerol 1-Monodecanoate, alpha-Monocaprin;
Nombre IUPAC 2,3-dihidroxipropil decanoato
SMILES CCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Decanoyl-rac-glycerol
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H26O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13(16)17-11-12(15)10-14/h12,14-15H,2-11H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.1831