Learn More
1-Decanol, TRC
Código de producto. 30350036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30350036 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30350036 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD21254050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Decanol
CAS 112-30-1
Fórmula molecular C10 H22 O
Cantidad 50 g
Sinónimo Decyl alcohol (8CI), 1-Hydroxydecane, Alfol 10, Antak, Capric alcohol, Caprinic alcohol, Capryl alcohol, Conol 1098, Conol 10N, Decanol, Epal 10, Kalcohl 10, Kalcohl 1098, Kalcohl 10H, Kalcol 1098, Lorol C 10-98, NSC 406313, Nacol 10, Nacol 10-99, Nafol 10, Nafol 10D, Nonylcarbinol, Royaltac, Sipol L 10, T 148, n-Decanol, n-Decyl alcohol
Fórmula InChI InChI=1S/C10H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-10H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCO
Nombre IUPAC Decan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 158.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.1671