Learn More
1-Decanol, >98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
2500 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11443517 500 mL 500 ml
11453517 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11443517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17288.AP
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 112-30-1 | C10H22O | 158.285 g/mol
1-Decanol is used in the production of plasticizers, lubricants, surfactants and solvents. It is also used to study the thermal properties of polymer-monolithic stationary phases. Further, it is used to enhance homomeric glycine receptor function. In addition to this, it is used in daily flavor, food flavor and cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-decanol se utiliza en la producción de plastificadores, lubricantes, surfactantes y disolventes. También se utiliza para estudiar las propiedades térmicas de las fases estacionarias poliméricas-monolíticas. Además, se utiliza para mejorar la función de los receptores homoméricos de glicina. Además de esto, se utiliza como saborizante cotidiano, aromatizante de alimentos y cosméticos.
Solubilidad
Soluble en alcohol, éter. No soluble en agua. Miscible con tetracloruro de carbono, etanol, éter, acetona, benceno, cloroformo y ácido acético glacial. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-30-1
Fórmula molecular C10H22O
Peso molecular (g/mol) 158.285
Número MDL MFCD00004747
Clave InChI MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-decanol, decyl alcohol, decanol, n-decyl alcohol, n-decanol, capric alcohol, nonylcarbinol, antak, caprinic alcohol, royaltac
PubChem CID 8174
ChEBI CHEBI:28903
Nombre IUPAC Decan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Decanol
Punto de fusión 6°C
Densidad 0.828 g/mL
Punto de ebullición 230°C to 232°C
Temperatura de inflamación 82°C (179°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Fórmula lineal CH3(CH2)8CH2OH
Índice de refracción 1.437
Cantidad 500 mL
Número UN UN3082
Beilstein 1735221
Índice Merck 14,2855
Información de solubilidad Soluble in alcohol,ether; Insoluble in water;Miscible with carbon tetrachloride,ethanol,ether,acetone,benzene,chloroform and glacial acetic acid; Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.29
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Decanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Decanol