Learn More
1-Decanotiol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414180
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11414180 25 mL 25 ml
11428446 100 mL 100 ml
11438446 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11414180 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15913.AC
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 143-10-2 | C10H22S | 174.346 g/mol
1-Decanethiol is used to improve charge injection by creating a monolayer of this material on gold source-drain electrode surfaces for field-effect transistors (FETs). It is also used in the study of self-assembled monolayers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-decanotiol se utiliza para mejorar la inyección de carga mediante la creación de una monocapa de este material en superficies de electrodos de drenaje de fuente de oro para transistores de efecto de campo (FET). También se utiliza en el estudio de monocapas autoensambladas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Temperatura de almacenamiento recomendada: de 2 a 8 °C. Es sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143-10-2
Fórmula molecular C10H22S
Peso molecular (g/mol) 174.346
Número MDL MFCD00004884
Clave InChI VTXVGVNLYGSIAR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-decanethiol, decyl mercaptan, 1-mercaptodecane, decylmercaptan, decanethiol, decanethiol-1, decanthiol, n-decanethiol, n-decanthiol, 1-decylthiol
PubChem CID 8917
Nombre IUPAC decano-1-tiol
SMILES CCCCCCCCCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Decanethiol
Punto de fusión -26°C
Densidad 0.843
Punto de ebullición 237°C
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Olor Unpleasant
Fórmula lineal CH3(CH2)9SH
Índice de refracción 1.4565
Cantidad 25 mL
Beilstein 1735223
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.35
Porcentaje de pureza 96%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Decanethiol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Decanethiol