Learn More
Ácido 1-decanosulfónico, sal sódica, cromatografía de pares de iones, Fisher Chemical™
Código de producto. 10408980 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10408980 25 g 25 GR
1 options
Código de producto. 10408980 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/0030/46
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Punto de fusión de 300 °C
CAS 13419-61-9
Color Blanco
Forma física Sólido
Cantidad 25 g
Fórmula molecular C10H21NaO3S
Número MDL 7526
Clave InChI AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC decano-1-sulfonato de sodio
Peso molecular (g/mol) 244.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 244,32g/mol
Envase Tarro de cristal