Learn More
Ácido 1-decanosulfónico, sal sódica, cromatografía de pares de iones, con detección electroquímica, Fisher Chemical
Código de producto. 10711974 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10711974 5 g 5 GR
1 options
Código de producto. 10711974 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/0035/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 300°C
CAS 13419-61-9
Color Blanco
Forma física Sólido
Cantidad 5 g
Fórmula molecular C10H21NaO3S
Número MDL 7526
Clave InChI AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC decano-1-sulfonato de sodio
Peso molecular (g/mol) 244.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.32g/mol
Envase Tarro de cristal