Learn More
Ácido 1-decanosulfónico, sal sódica, 99+ %, cromatografía de par iónico, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10564504 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10564504 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10359573 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10564504 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 396711000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    575.00€
    535.00€ / 100 g
    Ahorro 40.00€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 13419-61-9 | C10H21NaO3S | 244.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para cromatografía de pares iónicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13419-61-9
Fórmula molecular C10H21NaO3S
Peso molecular (g/mol) 244.32
Número MDL MFCD00007526
Clave InChI AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium decane-1-sulfonate, sodium 1-decanesulfonate, 1-decanesulfonic acid sodium salt, 1-decanesulfonic acid, sodium salt, decyl sodium sulfonate, sodium decane-1-sulphonate, ipc-alks-10, n-decylsulfonic acid, sodium salt, 1-decanesulphonic acid, sodium salt, 2-decanesulfonic acid, sodium salt
PubChem CID 2724181
Nombre IUPAC sodio;decano-1-sulfonato
SMILES CCCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Decanesulfonic acid, sodium salt
Nombre de nota Anhydrous
Absorbancia 0.02 max. (C=0.2 M in water, 40°C) at 230nm, 0.02 max. (C=0.2 M in water, 40°C) at 260nm, 0.03 max. (C=0.2 M in water, 40°C) at 220nm, 0.05 max. (C=0.2 M in water, 40°C) at 210nm
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 1% max. (150°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)9SO3Na
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.32
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Cromatografía de pares iónicos
Forma física Polvo cristalino