Learn More
Ácido 1-decanesulfónico, sal sódica, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10673763 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10673763 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10446252 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10683763 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10673763 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 369450050
Solicitar formato a granel o personalizado
ácido 1-decanesulfónico, sal sódica, 96 %, ACROS Organics, cantidad:25g, Envasado:Frasco de vidrio, blanco a crema, punto de fusión:>300 °C, peso molecular:244,32; Porcentaje de pureza:96%, Intervalo porcentual de ensayo:96%, Beilstein:04, III, 27, CAS:13419-61-9, CAS máx. %:100,0, CAS mín. %:95,0
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13419-61-9
Fórmula molecular C10H21NaO3S
Peso molecular (g/mol) 244.32
Número MDL MFCD00007526
Clave InChI AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium decane-1-sulfonate, sodium 1-decanesulfonate, 1-decanesulfonic acid sodium salt, 1-decanesulfonic acid, sodium salt, decyl sodium sulfonate, sodium decane-1-sulphonate, ipc-alks-10, n-decylsulfonic acid, sodium salt, 1-decanesulphonic acid, sodium salt, 2-decanesulfonic acid, sodium salt
PubChem CID 2724181
Nombre IUPAC sodio;decano-1-sulfonato
SMILES CCCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Decanesulfonic acid, sodium salt
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >300°C
Color Blanco a crema
Pérdida por secado 5% max. (100°C, 3 hrs) (vacuum)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)9SO3Na
Cantidad 5 g
Beilstein 04, III, 27
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.32
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo cristalino