Learn More
Diclorhidrato de 1-(ciclopropilmetil)piperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(Cyclopropylmethyl)piperazine Dihydrochloride |
| CAS | 373608-42-5 |
| Fórmula molecular | C8H16N2.2HCl |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Piperazine, 1-(cyclopropylmethyl)-, dihydrochloride, 1-(Cyclopropylmethyl)piperazine dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16N2.2ClH/c1-2-8(1)7-10-5-3-9-4-6-10;;/h8-9H,1-7H2;2*1H |
| SMILES | C1(CN2CCNCC2)CC1.Cl.Cl |
| Nombre IUPAC | diclorhidrato de 1-(ciclopropilmetil)piperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 213.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.0847 |