Learn More
1-Clorhidrato de Ciclopropiletilamina, TRC
Código de producto. 30360113
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30360113 500 mg -
30348906 100 mg -
30362765 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30360113 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC986725500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42390-64-7
Fórmula molecular C5H11N . HCl
Peso molecular (g/mol) 121.61
Sinónimo Cyclopropanemethanamine, α-methyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), Cyclopropanemethanamine, α-methyl-, hydrochloride (9CI), 1-Cyclopropylethan-1-amine hydrochloride, 1-Cyclopropylethylamine hydrochloride, α-Methylcyclopropanemethanamine hydrochloride
Nombre IUPAC 1-ciclopropiletanamina; Cloruro
SMILES Cl.CC(N)C1CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Cyclopropylethylamine Hydrochloride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11N.ClH/c1-4(6)5-2-3-5;/h4-5H,2-3,6H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.0658