Learn More
Clorhidrato de 1-(ciclopropilcarbonil)piperazina, Mikromol
Código de producto. 30460556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30460556 25 mg
1 options
Código de producto. 30460556 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3926.010025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 1-(ciclopropilcarbonil)piperazina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine Hydrochloride
CAS 1021298-67-8
Nombres de analitos o componentes N-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H14 N2 O . HCl
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Methanone, cyclopropyl-1-piperazinyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), (Cyclopropyl)(piperazin-1-yl)methanone hydrochloride, 1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride, 1-Cyclopropanecarbonylpiperazine hydrochloride, cyclopropyl(piperazin-1-yl)methanone hydrochloride (1:1), N-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14N2O.ClH/c11-8(7-1-2-7)10-5-3-9-4-6-10;/h7,9H,1-6H2;1H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.O=C(C1CC1)N2CCNCC2
Nombre IUPAC ciclopropil(piperazin-1-il)metanona; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 190.671
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 190,087 g/mol