Learn More
Clorhidrato de 1-(ciclopropilcarbonil)piperazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride |
| Punto de fusión | 175°C to 179°C |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 250 mg |
| Beilstein | 18312533 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.67 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Forma física | Sólido |