Learn More
1-ciclopropilcarbonil-piperazina-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Cyclopropylcarbonyl-piperazine-D8 |
| CAS | 2055113-57-8 |
| Fórmula molecular | C8 D8 H6 N2 O |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14N2O/c11-8(7-1-2-7)10-5-3-9-4-6-10/h7,9H,1-6H2/i3D2,4D2,5D2,6D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C(=O)C2CC2)C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | ciclopropil-(2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazin-1-il)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 162.259 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.161 |