Learn More
Ácido 1-ciclopropil-8-etoxi-6,7-difluoro-1,4-dihidro-4-oxo-3-quinolincarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Cyclopropyl-8-ethoxy-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid |
| CAS | 143158-55-8 |
| Fórmula molecular | C15H13F2NO4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-8-ethoxy-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxo-, 1-cyclopropyl-8-ethoxy-6,7-difluoro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13F2NO4/c1-2-22-14-11(17)10(16)5-8-12(14)18(7-3-4-7)6-9(13(8)19)15(20)21/h5-7H,2-4H2,1H3,(H,20,21) |
| SMILES | CCOc1c(F)c(F)cc2C(=O)C(=CN(C3CC3)c12)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 1-ciclopropil-8-etoxi-6,7-difluoro-4-oxoquinolin-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 309.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 309.0813 |