Learn More
Éster etílico del ácido 1-ciclopropil-8-etoxi-6,7-difluoro-1,4-dihidro-4-oxo-3-quinolincarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Cyclopropyl-8-ethoxy-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 172602-83-4 |
| Fórmula molecular | C17H17F2NO4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-8-ethoxy-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxo-, ethyl ester, Ethyl 1-cyclopropyl-8-ethoxy-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H17F2NO4/c1-3-23-16-13(19)12(18)7-10-14(16)20(9-5-6-9)8-11(15(10)21)17(22)24-4-2/h7-9H,3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1=CN(C2CC2)c3c(OCC)c(F)c(F)cc3C1=O |
| Nombre IUPAC | 1-ciclopropil-8-etoxi-6,7-difluoro-4-oxoquinolina-3-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 337.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 337.1126 |