Learn More
Éster etílico del ácido 1-ciclopropil-7-8-difluoro-6-metoxi-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Cyclopropyl-7-8-difluoro-6-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 1329836-33-0 |
| Fórmula molecular | C16 H15 F2 N O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-Cyclopropyl-7,8-difluoro-1,4-dihydro-6-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15F2NO4/c1-3-23-16(21)10-7-19(8-4-5-8)14-9(15(10)20)6-11(22-2)12(17)13(14)18/h6-8H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1=CN(C2CC2)c3c(F)c(F)c(OC)cc3C1=O |
| Nombre IUPAC | 1-ciclopropil-7,8-difluoro-6-metoxi-4-oxo-quinolina-3-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 323.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 323.0969 |