Learn More
Éster etílico del ácido 1-ciclopropil-7-8-difluoro-6-metoxi-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, TRC
Código de producto. 30363384
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30363384 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30363384 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9886401MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 1-Cyclopropyl-7-8-difluoro-6-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid Ethyl Ester
CAS 1329836-33-0
Fórmula molecular C16 H15 F2 N O4
Cantidad 1 mg
Sinónimo 1-Cyclopropyl-7,8-difluoro-1,4-dihydro-6-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15F2NO4/c1-3-23-16(21)10-7-19(8-4-5-8)14-9(15(10)20)6-11(22-2)12(17)13(14)18/h6-8H,3-5H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)C1=CN(C2CC2)c3c(F)c(F)c(OC)cc3C1=O
Nombre IUPAC 1-ciclopropil-7,8-difluoro-6-metoxi-4-oxo-quinolina-3-carboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 323.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.0969
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.