Learn More
Clorhidrato de ácido 1-ciclopropil-7-(4-etilpiperazin-1-il)-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico (clorhidrato de desfluoroenrofloxacino), Mikromol™
Código de producto. 30462568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30462568 4 x 25 mg -
17954546 100 mg 100 miligramos
17902256 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30462568 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0395.0100254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de ácido 1-ciclopropil-7-(4-etilpiperazin-1-il)-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico (clorhidrato de desfluoroenrofloxacino), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desfluoroenrofloxacin Hydrochloride
CAS 2732310-93-7
Nombres de analitos o componentes Desfluoroenrofloxacin Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H23 N3 O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Enrofloxacin Imp. C (EP), 1-Cyclopropyl-7-(4-ethylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid Hydrochloride, Enrofloxacin Imp. C (EP) as Hydrochloride, Desfluoroenrofloxacin Hydrochloride, Enrofloxacin Impurity C as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23N3O3.ClH/c1-2-20-7-9-21(10-8-20)14-5-6-15-17(11-14)22(13-3-4-13)12-16(18(15)23)19(24)25;/h5-6,11-13H,2-4,7-10H2,1H3,(H,24,25);1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCN1CCN(CC1)c2ccc3C(=O)C(=CN(C4CC4)c3c2)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 1-ciclopropil-7-(4-etilpiperazin-1-il)-4-oxoquinolin-3-carboxílico; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 377.87
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.1506 g/mol