Learn More
Clorhidrato de ácido 1-ciclopropil-7-(4-etilpiperazin-1-il)-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico (clorhidrato de desfluoroenrofloxacino), Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de ácido 1-ciclopropil-7-(4-etilpiperazin-1-il)-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico (clorhidrato de desfluoroenrofloxacino)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desfluoroenrofloxacin Hydrochloride |
| CAS | 2732310-93-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Desfluoroenrofloxacin Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H23 N3 O3 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Enrofloxacin Imp. C (EP), 1-Cyclopropyl-7-(4-ethylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid Hydrochloride, Enrofloxacin Imp. C (EP) as Hydrochloride, Desfluoroenrofloxacin Hydrochloride, Enrofloxacin Impurity C as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H23N3O3.ClH/c1-2-20-7-9-21(10-8-20)14-5-6-15-17(11-14)22(13-3-4-13)12-16(18(15)23)19(24)25;/h5-6,11-13H,2-4,7-10H2,1H3,(H,24,25);1H |
| SMILES | Cl.CCN1CCN(CC1)c2ccc3C(=O)C(=CN(C4CC4)c3c2)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 1-ciclopropil-7-(4-etilpiperazin-1-il)-4-oxoquinolin-3-carboxílico; clorhidrato |
| Mostrar más |