Learn More
1-ciclopropil-6-fluoro-7-(piperazin-1-il)quinolin-4(1H)-ona (compuesto descarboxilado), Mikromol™
Descripción
1-ciclopropil-6-fluoro-7-(piperazin-1-il)quinolin-4(1H)-ona (compuesto descarboxilado)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-(piperazin-1-yl)quinolin-4(1H)-one |
| CAS | 105394-83-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-(piperazin-1-yl)quinolin-4(1H)-one |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H18 F N3 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Ciprofloxacin Hydrochloride Imp. E (EP), Ciprofloxacin Imp. E (EP), 1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-(piperazin-1-yl)quinolin-4(1H)-one, Decarboxylated Ciprofloxacin, Ciprofloxacin Hydrochloride Impurity E, Ciprofloxacin Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18FN3O/c17-13-9-12-14(10-15(13)19-7-4-18-5-8-19)20(11-1-2-11)6-3-16(12)21/h3,6,9-11,18H,1-2,4-5,7-8H2 |
| SMILES | Fc1cc2C(=O)C=CN(C3CC3)c2cc1N4CCNCC4 |
| Nombre IUPAC | 1-ciclopropil-6-fluoro-7-piperazin-1-ilquinolin-4-ona |
| Mostrar más |