Learn More
Ácido 1-ciclopropil-6-fluoro-4-oxo-7-(3-oxopiperazin-1-il)-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico (oxociprofloxacino), Mikromol™
Descripción
Ácido 1-ciclopropil-6-fluoro-4-oxo-7-(3-oxopiperazin-1-il)-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico (oxociprofloxacino)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxociprofloxacin |
| CAS | 103237-52-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Oxociprofloxacin |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C17 H16 F N3 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(3-oxo-1-piperazinyl)-, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(3-oxo-1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid, 3'-Oxociprofloxacin, 4-Oxociprofloxacin, BAY-q 3542 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H16FN3O4/c18-12-5-10-13(6-14(12)20-4-3-19-7-15(20)22)21(9-1-2-9)8-11(16(10)23)17(24)25/h5-6,8-9,19H,1-4,7H2,(H,24,25) |
| SMILES | OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4=O)c(F)cc3C1=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 1-ciclopropil-6-fluoro-4-oxo-7-(2-oxopiperazin-1-il)quinolin-3-carboxílico |
| Mostrar más |