Learn More
Ácido 1-ciclopropil-6,8-difluoro-7-[(4aS,7aS)-octahidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-il]-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, Mikromol™
Código de producto. 17912446
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17912446 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17912446 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0885.040025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 1-ciclopropil-6,8-difluoro-7-[(4aS,7aS)-octahidro-6H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-il]-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Cyclopropyl-6,8-difluoro-7-[(4aS,7aS)-octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid
CAS 151213-15-9
Nombres de analitos o componentes 1-Cyclopropyl-6,8-difluoro-7-[(4aS,7aS)-octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H21 F2 N3 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Moxifloxacin Hydrochloride Imp. A (EP), Moxifloxacin Imp. A (EP), Moxifloxacin USP Related Compound A, Moxifloxacin USP RC A, 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6,8-difluoro-1,4-dihydro-7-[(4aS,7aS)-octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-, 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6,8-difluoro-1,4-dihydro-7-(octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl)-4-oxo-, (4aS-cis)-, 6H-Pyrrolo[3,4-b]pyridine, 3-quinolinecarboxylic acid deriv., Moxifloxacin Related Compound A, Moxifloxacin Hydrochloride Impurity A, Moxifloxacin Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C20H21F2N3O3/c21-14-6-12-17(25(11-3-4-11)8-13(19(12)26)20(27)28)16(22)18(14)24-7-10-2-1-5-23-15(10)9-24/h6,8,10-11,15,23H,1-5,7,9H2,(H,27,28)/t10-,15+/m0/s1
SMILES OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3c(F)c(N4C[C@@H]5CCCN[C@@H]5C4)c(F)cc3C1=O
Nombre IUPAC Ácido 7-[(4aS,7aS)-1,2,3,4,4a,5,7,7a-octahidropirrolo[3,4-b]piridin-6-il]-1-ciclopropil-6,8-difluoro-4-oxoquinolin-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 389.4
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.1551 g/mol