Learn More
Ácido 1-ciclopropil-6,7-difluoro-8-metoxi-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-8-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid |
| CAS | 112811-72-0 |
| Fórmula molecular | C14 H11 F2 N O4 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid, 1-Cyclopropyl-1,4-dihydro-6,7-difluoro-8-methoxy-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-8-methoxy-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-8-methoxy-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-8-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinolin-3-carboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-8-methoxy-4-quinolone-3-carboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11F2NO4/c1-21-13-10(16)9(15)4-7-11(13)17(6-2-3-6)5-8(12(7)18)14(19)20/h4-6H,2-3H2,1H3,(H,19,20) |
| SMILES | COc1c(F)c(F)cc2C(=O)C(=CN(C3CC3)c12)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 1-ciclopropil-6,7-difluoro-8-metoxi-4-oxoquinolin-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 295.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 295.0656 |