Learn More
Éster etílico del ácido 1-ciclopropil-6,7-difluoro-1,4-dihidro-8-metoxi-4-oxo-3-quinolincarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 112811-71-9 |
| Fórmula molecular | C16 H15 F2 N O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-, ethyl ester, 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylate, Ethyl 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-8-methoxy-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15F2NO4/c1-3-23-16(21)10-7-19(8-4-5-8)13-9(14(10)20)6-11(17)12(18)15(13)22-2/h6-8H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1=CN(C2CC2)c3c(OC)c(F)c(F)cc3C1=O |
| Nombre IUPAC | 1-ciclopropil-6,7-difluoro-8-metoxi-4-oxoquinolina-3-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 323.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 323.0969 |