Learn More
1-Ciclopropil-6,7-difluoro-1,4-dihidro-8-hidroxi-4-oxo-3-quinolinecarbóxilico Ácido, TRC
Código de producto. 30368781
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368781 250 mg -
30364808 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30368781 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC988638250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 154093-72-8
Fórmula molecular C13 H9 F2 N O4
Peso molecular (g/mol) 281.21
Sinónimo 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-hydroxy-4-oxo-, 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-hydroxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-hydroxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid (8-Hydroxyquinolonic Acid)
Nombre IUPAC 1-ciclopropil-6,7-difluoro-8-hidroxi-4-oxquinolínea-3-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3c(O)c(F)c(F)cc3C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-hydroxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9F2NO4/c14-8-3-6-10(12(18)9(8)15)16(5-1-2-5)4-7(11(6)17)13(19)20/h3-5,18H,1-2H2,(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.05