Learn More
Ácido 1-ciclopropil-6,7-difluoro-1,4-dihidro-8-hidroxi-4-oxo-3-quinolincarboxílico, Mikromol™
Descripción
Ácido 1-ciclopropil-6,7-difluoro-1,4-dihidro-8-hidroxi-4-oxo-3-quinolincarboxílico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-hydroxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid |
| CAS | 154093-72-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-hydroxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H9 F2 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Diketopiperazine, 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-hydroxy-4-oxo-, 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-hydroxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-hydroxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid (8-Hydroxyquinolonic Acid) |
| SMILES | OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3c(O)c(F)c(F)cc3C1=O |
| Peso molecular (g/mol) | 281.21 |
| Cantidad | 25 mg |
| Mostrar más |