Learn More
Ácido 1-ciclopropil-6,7-difluoro-1,4-dihidro-4-oxoquinolin-3-carboxílico, TRC
Código de producto. 30366329
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30366329 100 mg -
30359243 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30366329 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC989685100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid
CAS 93107-30-3
Fórmula molecular C13 H9 F2 N O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxo-, 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9F2NO3/c14-9-3-7-11(4-10(9)15)16(6-1-2-6)5-8(12(7)17)13(18)19/h3-6H,1-2H2,(H,18,19)
SMILES OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(F)c(F)cc3C1=O
Nombre IUPAC ácido 1-ciclopropil-6,7-difluoro-4-oxoquinolin-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 265.2123
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.055