Learn More
Ácido 1-ciclopropil-6,7,8-trifluoro-1,4-dihidro-4-oxoquinolin-3-carboxílico, Mikromol™
Descripción
Ácido 1-ciclopropil-6,7,8-trifluoro-1,4-dihidro-4-oxoquinolin-3-carboxílico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid |
| CAS | 94695-52-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H8 F3 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxo-, 1-Cyclopropyl-1,4-dihydro-6,7,8-trifluoro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinolin-3-carboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H8F3NO3/c14-8-3-6-11(10(16)9(8)15)17(5-1-2-5)4-7(12(6)18)13(19)20/h3-5H,1-2H2,(H,19,20) |
| SMILES | OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3c(F)c(F)c(F)cc3C1=O |
| Nombre IUPAC | ácido 1-ciclopropil-6,7,8-trifluoro-4-oxoquinolin-3-carboxílico |
| Mostrar más |