Learn More
Éster etílico del ácido 1-ciclopropil-6,7,8-trifluoro-1,4-dihidro-4-oxo-3-quinolincarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 94242-51-0 |
| Fórmula molecular | C15 H12 F3 N O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxo-, ethyl ester, Ethyl 1-cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-4-oxo-quinoline-3-carboxylate, 1-Cyclopropyl-1,4-dihydro-6,7,8-trifluoro-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, 1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H12F3NO3/c1-2-22-15(21)9-6-19(7-3-4-7)13-8(14(9)20)5-10(16)11(17)12(13)18/h5-7H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1=CN(C2CC2)c3c(F)c(F)c(F)cc3C1=O |
| Nombre IUPAC | 1-ciclopropil-6,7,8-trifluoro-4-oxoquinolina-3-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 311.2559 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 311.0769 |