Learn More
1-Ciclopropil-4-piperidona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11401740
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11401740 1 g 1 g
11411740 5 g 5 g
11421740 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11401740 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27495.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 62813-01-8 | C8H13NO | 139.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62813-01-8
Fórmula molecular C8H13NO
Peso molecular (g/mol) 139.20
Número MDL MFCD07374375
Clave InChI DTUJRJIWGWTNFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-cyclopropyl-4-piperidinone, 1-cyclopropyl-4-piperidone, 4-piperidinone, 1-cyclopropyl, 1-cyclopropyl-4-oxopiperidine, 4-oxopiperidin-1-yl cyclopropane, 1-cyclopropyltetrahydro-4 1h-pyridinone, carbergoline, 1-cyclopropyl-4-piperidon, n-cyclopropyl-4-piperidone, acmc-1b4f7
PubChem CID 16227629
Nombre IUPAC 1-ciclopropilpiperidin-4-ona
SMILES O=C1CCN(CC1)C1CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Cyclopropyl-4-piperidone
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.2
Porcentaje de pureza 98%